728314
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21NO9 · HCl
CAS号:
分子量:
383.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
组成
carbon, 42.9-44.7%
nitrogen, 3.4-3.9%
SMILES字符串
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
InChI key
BQLUYAHMYOLHBX-XAWYEFCRSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3