抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TM311, monoclonal
分子量
antigen 36-39 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
一般說明
原肌球蛋白(小鼠IgG1亚型)单克隆抗体来自于小鼠骨髓瘤细胞和免疫小鼠脾细胞相互融合而产生的杂交瘤细胞。原肌球蛋白是一种刚性棒状蛋白,与肌动蛋白丝紧密结合。 研究人员在各种类型细胞中都鉴定出了原肌球蛋白的非肌肉形式。原肌球蛋白由两条α螺旋多肽链组成。
免疫原
鸡肫原肌球蛋白。
應用
原肌球蛋白单克隆抗体可用于:
- 免疫荧光标记
- 免疫组化
- 蛋白质印迹
- 免疫印迹
小鼠单克隆克隆 TM311 抗原肌球蛋白抗体用于标记原肌球蛋白,以通过免疫细胞化学和免疫组化(IHC)技术(例如免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光)进行检测和定量。它用作确定原肌球蛋白在细胞骨架结构中的存在和作用的探针。
生化/生理作用
原肌球蛋白和肌钙蛋白共同调节肌球蛋白与肌动蛋白的结合。原肌球蛋白是卷曲螺旋蛋白二聚体,沿着肌动蛋白的肌球蛋白结合沟形成连续的聚合物。多种原肌球蛋白异构体有助于赋予肌动蛋白在细胞骨架和横纹肌功能方面的结构和功能。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Activation of MAP kinases and phosphorylation of caldesmon in canine colonic smooth muscle.
The Journal of Physiology, 495(3), 597-609 (1996)
Biochimica et biophysica acta, 1833(3), 761-766 (2012-12-26)
The CacyBP/SIP protein interacts with several targets, including actin. Since the majority of actin filaments are associated with tropomyosin, in this work we characterized binding of CacyBP/SIP to the actin-tropomyosin complex and examined the effects of CacyBP/SIP on actin filament
Tropomyosin-master regulator of actin filament function in the cytoskeleton
Journal of Cell Science, 128(16), 2965-2974 (2015)
Non-canonical Wnt signaling enhances differentiation of Sca1+/c-kit+ adipose-derived murine stromal vascular cells into spontaneously beating cardiac myocytes
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 43(3), 362-370 (2007)
Vertebrate tropomyosin: distribution, properties and function
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 22(1), 5-49 (2001)