主要文件
T1878
Sigma-Aldrich
Trizma® 预制晶体
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
别名:
Tris 晶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352104
NACRES:
NA.25
类型
Type 8.3-FT
质量水平
表单
crystalline powder
pH值(酸碱度)
8.3
溶解性
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
适用性
suitable for use with marine species
应用
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)