Merck
T1299
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
别名:
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
单克隆抗酪氨酸羟化酶 小鼠抗, clone TH-2, ascites fluid
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
TH-2, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
技术
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
一般描述
酪氨酸羟化酶 (TH) 由定位于人染色体 11p15 的基因编码。TH 是四种相同亚基组成的四聚体,特征是含有一个调节、催化和四聚体化结构域。该酶以酪氨酸、四氢生物蝶呤 (BH4) 和O2 为底物,以 Fe2+ 为辅助因子。
酪氨酸羟化酶单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。人酪氨酸羟化酶(TH)RNA通过选择性剪接获得四种TH蛋白亚基亚型。这4种人源亚型为TH-1 (55.6 kDa)、TH-2 (56 kDa)、TH-3 (58.1 kDa)和TH-4 (58.5 kDa)。只有人类表达全部4种亚型。
特异性
抗体识别存在于 N 端区域的抗原表位(约aa 9-16)的啮齿类动物和人酪氨酸羟化酶。克隆 TH-2 与完整的 TH 亚基反应。
免疫原
大鼠酪氨酸羟化酶 (TH)。
应用
小鼠酪氨酸羟化酶单克隆抗体可用于
  • 蛋白印迹
  • 间接免疫荧光
  • 免疫染色
  • 免疫组化
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 点印迹
  • 免疫沉淀
用小鼠制备的抗酪氨酸羟化酶单克隆抗体已用于免疫印迹和免疫细胞化学研究。
生化/生理作用
酪氨酸羟化酶 (TH) 催化儿茶酚胺神经递质生物合成的第一个限速步骤,即 L-酪氨酸转化为 L-多巴的过程。L-苯丙氨酸对 TH 的抑制作用可能在苯丙酮尿症中发挥关键作用,并可阻止去甲肾上腺素合成。TH 活性可通过磷酸化来调节。TH 表达下调与各种神经精神疾病有关,例如精神分裂症和帕金森病 (PD)。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、 体外 诊断用途、 离体 或 体内 治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemical sympathectomy-induced changes in TH-, VIP-, and CGRP-immunoreactive fibers in the rat mandible periosteum: Influence on bone resorption
Cherruau M, et al.
Journal of Cellular Physiology, 194(3), 341-348 (2003)
Induction of neurite outgrowth in PC12 cells by the bacterial nucleoside N6-methyldeoxyadenosine is mediated through adenosine A2a receptors and via cAMP and MAPK signaling pathways
Charles MP, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 304(4), 795-800 (2003)
Essential role of mesolimbic brain-derived neurotrophic factor in chronic social stress-induced depressive behaviors
Koo JW, et al.
Biological Psychiatry, 80(6), 469-478 (2016)
Human tyrosine hydroxylase isoforms inhibition by excess tetrahydropterin and unusual behavior of isoform 3 after cAMP-dependent protein kinase phosphorylation
Alterio J, et al.
Test, 273(17), 10196-10201 (1998)
Multiple genes on chromosome 7 regulate dopaminergic amacrine cell number in the mouse retina
Whitney IE, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 50(5), 1996-2003 (2009)