Merck
T0576
Sigma-Aldrich
Tau-441 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
别名:
Human Tau Protein, Tau Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in E. coli
方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
分子量
45.9 kDa
UniProt登记号
应用
cell analysis
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... MAPT(4137)
一般描述
人重组Tau-441是Tau同种型变体2N4R,具有4个微管结合重复序列(R)和2个氨基末端插入片段(N)。Tau 是一个神经元微管相关蛋白家族。Tau 是一种磷蛋白,是成熟神经元重要的微管相关蛋白(MAP)。2N4R tau由441个氨基酸(tau441)组成,是最大的人脑tau。在人脑中,tau 以六种分子同种型的形式存在。
基因微管相关蛋白tau(MAPT)位于人类染色体17q21.3上。它在神经元,更具体地说在轴突中进行表达。
应用
人Tau-441已被用于研究tau对阿尔茨海默病神经病理变化的影响。
人Tau-441已被用于研究其对胶质细胞中线粒体运输速度的影响。
生化/生理作用
Tau的同种型,变体2N4R,具有4个微管结合重复序列(R)和2个氨基末端插入片段(N)
在正常生理条件下Tau蛋白促进组装,并使神经元微管稳定。
微管相关蛋白tau(MAPT)在微管结构的组装和维护中起着重要作用。MAPT表达的丧失会导致发育迟缓和学习障碍。该蛋白与阿尔茨海默病(AD)的病理学有关。
重悬
从含有NaCl和EGTA的MES(pH 6.8)中冻干。当在水中重构至1 mg/mL的蛋白浓度时,所得缓冲液将含有〜50 mM MES(pH 6.8)、100 mM NaCl和0.5 mM EGTA。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preliminary study of effect of exogenous tau-441 on mitochondrial transport in glia.
Morgan MX
wheaton journal of neurobiology research (2017)
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21. 3 is associated with developmental delay and learning disability
Shaw-Smith, Charles, et al
Nature Genetics, 38 (2006)
The H1c haplotype at the MAPT locus is associated with Alzheimer's disease
A. J. Myers
Human Molecular Genetics, 14 (2005)
Seed-competent HMW tau species accumulates in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease mouse model and human patients
Shuko Takeda
Annals of Neurology (2016)
Tau in Alzheimer Disease and Related Tauopathies
Iqbal K, et al.
Current Alzheimer Research, 7(8), 656-656 (2010)