主要文件
SYNF811310SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
别名:
Synthware F811310SN, measuring flask, graduated flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
物料
PTFE
borosilicate glass 3.3
特点
class A
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech F811310SN
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Volumetric Flask, Heavy Wall, 10mL, Class A, #13 PTFE Stopper
应用
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)