主要文件
Z100633
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
材料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑
30 mm
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)