主要文件
SYND281005
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 5 mL
别名:
Synthware D281005
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
材料
clear borosilicate glass 3.3
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech D281005
瓶容量
5 mL
容積
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 5mL, 80mm
應用
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.