主要文件
STS0100
Sigma-Aldrich
消泡剂L-30乳液
aqueous-silicone emulsion
别名:
消泡剂L-30乳液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161901
NACRES:
NA.21
品質等級
包含
emulsifier
一般說明
消泡剂又称为去沫剂。它是一种化学添加剂,可减少和阻碍工业过程液体中泡沫的形成。它被用于防止形成泡沫或破坏已经形成的泡沫。
包裝
100、250、500 mL塑料瓶装
其他說明
30%水性乳剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3