主要文件
SRP6314
Sigma-Aldrich
α2 巨球蛋白 来源于人类血浆
≥95% (SDS-PAGE)
别名:
A2M, CPAMD5, FWP007, 含 C3 和 PZP 样 α-2-巨球蛋白结构域的蛋白 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
生物来源
human
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
分子量
725 kDa (Homotetramer Subunit size: 180 kDa)
包装
pkg of 1 mg
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... A2M(2)
一般描述
α2 巨球蛋白 (A2M) 是一种主要的血清蛋白,男性浓度为 240 mg/100 mL,女性浓度为 290 mg/100 mL。由肝脏产生,是蛋白电泳中 α-2 条带的主要成分。分子量为 80 万 Da。
生化/生理作用
α② 巨球蛋白 (A2M) 作为一种广谱蛋白酶结合蛋白发挥作用。它是一种大的血浆糖蛋白,长期以来被认为是多种蛋白酶的不可逆抑制剂。最近有报道,许多生长因子、细胞因子和激素通过多种机制与 α2M 结合。A2M 也在大脑中产生,它结合多种细胞外配体,并被神经元和星形胶质细胞内化。在阿尔茨海默病 (AD) 患者的脑中,A2M 已局限在弥漫性淀粉样斑块。A2M 也结合可溶性 β-淀粉样蛋白,在其中它介导降解。 临床上肝硬化、肾病综合征、糖尿病、严重烧伤病例水平增高。
外形
采用甘氨酸作为稳定剂,从 30 mM 磷酸钠 (pH 7.0) 冻干而成。
重悬
在水或水性缓冲液中
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Interleukin-6 and alpha-2-macroglobulin indicate an acute-phase state in Alzheimer's disease cortices.
Bauer J
Febs Letters, 285, 111-114 (1991)
The interaction of alpha 2-macroglobulin with proteinases. Characteristics and specificity of the reaction, and a hypothesis concerning its molecular mechanism.
Barrett AJ and Starkey PM
The Biochemical Journal, 133, 709-724 (1973)
Jennifer L Robinson et al.
Scientific reports, 8(1), 8527-8527 (2018-06-06)
Temporomandibular joint degenerative disease (TMJ-DD) is a chronic form of TMJ disorder that specifically afflicts people over the age of 40 and targets women at a higher rate than men. Prevalence of TMJ-DD in this population suggests that estrogen loss