产品名称
玻连蛋白 人, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
方案
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
效能
≤0.5 μg/mL EC50
分子量
52.2 kDa (calculated)
包装
pkg of 250 μg
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
颜色
white
溶解性
water: soluble
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... VTN(7448)
相关类别
一般描述
重组人玻连蛋白含有459个氨基酸。存在两种形式:单链和截短形式,后者由内源性切割形成二硫键连接的双链。该重组玻连蛋白化学成分明确,可用作人胚胎干细胞更新培养基的基质成分。
应用
生化/生理作用
特点和优势
- 人源玻连蛋白
- 通过在HEK 293细胞中的重组表达生产
- 低内毒素水平
序列
外形
重悬
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Vitronectin can support cell adhesion through binding to various integrins and other proteoglycans. This protocol is for coating a 96-well plate and other surfaces.
相关内容
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com