主要文件
SRP0671
Sigma-Aldrich
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
51.8 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
mouse ... CD274(60533)
一般說明
Mouse secreted Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893,a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.8 kDa.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)