主要文件
SML3387
Sigma-Aldrich
Rilpivirine
≥98% (HPLC)
别名:
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H18N6
分子量:
366.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
InChI key
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral
Rilpivirine is a next generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), It has been shown to be active against many HIV strains with mutations that confer resistance to the first-generation NNRTIs.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)