SML3228
Rimiducid
≥90% (HPLC)
别名:
(S,2S,2′S)-((1R,1′R)-1,1′-(3,3′-(2,2′-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-oxoethane-2,1-diyl))bis(oxy)bis(3,1-phenylene))bis(3-(3,4-dimethoxyphenyl)propane-1,1-diyl)) bis(1-((S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylate), 1,1′-{Ethylenebis[azanediyl(2-oxoethane-2,1-diyl)oxy-3,1-phenylene]}bis[(1R)-3(3,4-dimethoxyphenyl)propyl]bis{(2S)-1-[(2S)-2-(3,4,5trimethoxyphenyl)butanoyl]piperidine-2-carboxylate}, 2,2′-[1,2-Ethanediylbis[imino(2-oxo-2,1-ethanediyl)oxy-3,1-phenylene[(1R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propylidene]]] bis[(2S)-1-[(2S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylate], AP 1903, AP-1903, AP1903
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
N2([C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@H](CCc8cc(c(cc8)OC)OC)c3cc(ccc3)OCC(=O)NCCNC(=O)COc4cc(ccc4)[C@H](OC(=O)[C@H]6N(CCCC6)C(=O)[C@@H](CC)c7cc(c(c(c7)OC)OC)OC)CCc5cc(c(cc5)OC)OC)C(=O)[C@@H](CC)c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI 密鑰
GQLCLPLEEOUJQC-ZTQDTCGGSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)