SML2934
VZ185
≥98% (HPLC)
别名:
(2S,4R)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, VZ 185, VZ-185
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC8(CC8)C(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)N1[C@@H](C[C@H](C1)O)C(=O)NCc2c(cc(cc2)c7[s]cnc7C)OCCCCCN3CCN(CC3)Cc4c(cc(cc4OC)c5c6c([c]([n](c5)C)=O)cncc6)OC
InChI
1S/C53H67FN8O8S/c1-33-46(71-32-57-33)34-11-12-35(27-56-48(64)42-26-37(63)29-62(42)50(66)47(52(2,3)4)58-51(67)53(54)14-15-53)43(23-34)70-22-10-8-9-17-60-18-20-61(21-19-60)31-41-44(68-6)24-36(25-45(41)69-7)40-30-59(5)49(65)39-28-55-16-13-38(39)40/h11-13,16,
InChI key
ZAGCLFXBHOXXEN-JPTLTNPLSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门