Merck
SML2559
Sigma-Aldrich
C-176
≥98% (HPLC)
别名:
C 176, C176, N-(4-碘苯基)-5-硝基-2-呋喃甲酰胺, N-(4-碘苯基)-5-硝基呋喃-2-甲酰胺, 刺痛抑制剂 C-176, 刺痛抑制剂1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7IN2O4
分子量:
358.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to very dark gray
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC=C(I)C=C1)C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
生化/生理作用
C-176是一种有效的选择性抑制剂,可通过共价修饰mSTING Cys91来对抗鼠类而非人类的干扰素基因(STING)刺激物。C-176在不影响RIG-I的情况下抑制STING介导的IFNβ报告基因活性(IC50 <50 nM),并在表达mSTING的HEK293T细胞中阻断(1 μM)STING激动剂CMA(1.4 h)诱导下游TBK1磷酸化。C-176显著降低小鼠中CMA诱导的血清IL-6& I型IFN(CMA后4小时降低≥85%;750 nmol C-176/小鼠,在224 mg/kg CMA之前腹膜注射1或4 h),并显著改善Trex1−/−小鼠的自身炎症严重程度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3