SML2438
Magnolin
≥95% (HPLC)
别名:
Magnolin, (+)-Magnolin, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Medioresinol dimethyl ether, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan
About This Item
推荐产品
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@]12[C@]([C@@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)OC2)([H])CO[C@@H]1C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C23H28O7/c1-24-17-7-6-13(8-18(17)25-2)21-15-11-30-22(16(15)12-29-21)14-9-19(26-3)23(28-5)20(10-14)27-4/h6-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
InChI key
MFIHSKBTNZNJIK-RZTYQLBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3