方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1(C)CC=C(C2=CN=C(C=CC=C3)C3=C2)C4=C1C=CC(C(NC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=C4
InChI
1S/C29H24N2O3/c1-29(2)14-13-23(21-15-19-5-3-4-6-26(19)30-17-21)24-16-20(9-12-25(24)29)27(32)31-22-10-7-18(8-11-22)28(33)34/h3-13,15-17H,14H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
WGLMBRZXZDAQHP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BMS-195614(BMS614)是一种有效的中性视黄酸受体RARα选择性拮抗剂。
BMS-195614(BMS614)是一种有效的中性视黄酸受体RARα选择性拮抗剂,其IC50为2.5 nM。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)