Merck
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
别名:
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17BrN2O2
分子量:
361.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
InChI 密鑰
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3