主要文件
SMB00276
Sigma-Aldrich
Gentiobiosyloleandrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H68O19
CAS号:
分子量:
901.00
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3