About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30O3
CAS号:
分子量:
342.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
方案
≥85% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
InChI key
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
一般描述
来源于植物的天然产物。
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持