主要文件
SCP0125
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H39N7O5
分子量:
541.64
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥60%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AMC
應用
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)