Key Documents
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H36N7O11
分子量:
694.67
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥80%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3