分子量
186
195
物種活性
mouse, rat, human
濃度
3.49 mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TJP1(7082)
一般說明
该基因编码位于细胞间紧密连接的细胞质膜表面的蛋白质。编码的蛋白质可能参与细胞-细胞连接处的信号转导。该基因的可变剪接导致多个转录变体。
免疫原
对应于人 ZO-1(NP_003248.3) 氨基酸 1600-1700 内序列的合成肽。
外觀
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油、pH7.3 的 PBS。
儲存和穩定性
-20℃下储存。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1