推荐产品
重组
expressed in HEK 293 cells
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
RM293, monoclonal
recombinant monoclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunocytochemistry: 1:100-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP1LC3B(81631)
特异性
该抗体可与人LC3B(自噬相关蛋白LC3 B)(微管相关蛋白1A/1B轻链3B)发生反应。根据免疫原同源性预测,它可能也会与小鼠或大鼠LC3B发生反应。
免疫原
一段对应于人LC3B N末端的肽。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于磷酸盐缓冲液中,含有50%甘油、1%BSA和0.09%叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
LC3B in Malignant Cells Correlates With Immune Infiltrate in Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma.
Sifan Gao et al.
Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820970664-1533033820970664 (2020-11-13)
The objective of this study was to investigate the between autophagy activity and local immune response in hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HSCC). Herein, we observed the expression of autophagy marker microtubule-associated protein light chain 3B (MAP1LC3B), CD8 cytotoxic T lymphocytes