生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
12K5, recombinant monoclonal
monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 14.69 kDa
observed mol wt ~15 kDa
种属反应性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: 1:100-1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
, Aligned
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP1LC3B;MAP1ALC3(81631)
一般描述
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
特异性
免疫原
应用
免疫荧光分析:代表性的批次以1:400稀释后在大鼠脑和人脑组织切片中检测到了LC3B。
免疫细胞化学分析:代表性的批次以1:100稀释后在用50 uM氯喹过夜处理的HCT116细胞中检测到了LC3B。
目标描述
外形
储存及稳定性
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1