無性繁殖
EM-53, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
Q6F5E8
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... Carmil2(146206)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody EM-53 recognizes RLTPR / CARMIL2, a protein playing a role in actin filament elongation.
免疫原
Murine RLTPR
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.