無性繁殖
EM-50, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
P62070
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RRAS2(22800)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody EM-50 recognizes R-Ras2 / TC21 protein and does not react with R-Ras1, H-Ras, K-Ras, and N-Ras.
免疫原
Human TC21
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.