無性繁殖
HB15e, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
BC030830
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD83(9308)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody HB15e recognizes CD83, a 40-45 kDa type I glycoprotein expressed on mature dendritic cells.
免疫原
Human CD83-transfected Cos cells
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.