Key Documents
SAB4504315
Sigma-Aldrich
抗磷酸化PI3-激酶p85-α(pTyr607) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
Anti-AGM7, Anti-GRB1, Anti-IMD36, Anti-p85, Anti-p85-ALPHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 83 kDa
物種活性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr607)
基因資訊
human ... PIK3R1(5295)
相关类别
一般說明
PIK3R1(磷酸肌醇-3激酶调节亚基1)是一个多效性基因,编码磷脂酰肌醇-3激酶(PI3K)的p85α调节亚基。该基因定位于人类染色体5q13。
免疫原
抗血清是针对的Tyr607磷酸化位点附近的人PI3-激酶p85-α合成的肽。
免疫原范围:573-622
生化/生理作用
PIK3R1 (磷酸肌醇-3-激酶调节亚基1) 已知可介导免疫细胞分化、发育和功能。PIK3R1基因突变导致矮小综合征、高IgM综合征、淋巴结肿大和身材矮小。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Amplification of telomerase (hTERT) gene is a poor prognostic marker in non-small-cell lung cancer.
Zhu C Q, et al.
British Journal of Cancer, 94(10), 1452-1452 (2006)
Dominant Splice Site Mutations in PIK3R1 Cause Hyper IgM Syndrome, Lymphadenopathy and Short Stature.
Petrovski S
Journal of clinical immunology, 36(5), 462-471 (2016)
Iris Malformation and Anterior Segment Dysgenesis in Mice and Humans With a Mutation in PI 3-Kinase.
Solheim MH
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58(7), 3100-3106 (2017)
Qiaoni Hu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 37(1), e23220-e23220 (2022-09-13)
We have identified that hydrogen sulfide (H2 S), a gaseous mediator, plays a crucial role in antioxidative, anti-inflammatory, and cytoprotective effects on uranium (U)-triggered rat nephrotoxicity. Pyroptosis is a special mode of inflammation and programmed cell death involved in the