主要文件
SAB4500631
Sigma-Aldrich
抗-CHOP,N端子 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
C/EBP-同源蛋白, DDIT3, DNA损伤诱导的转录因子3, GADD153, 生长停滞和DNA损伤诱导的蛋白GADD153
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 19 kDa
物種活性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDIT3(1649)
一般說明
CCAAT/增强子结合蛋白同源蛋白(CHOP)是一种转录调节因子, 位于人类染色体12q13上。 它也被称为DNA损伤诱导转录本3(DDIT3)。
抗-CHOP抗体可检测总CHOP蛋白的内源性水平。
免疫原
针对人源 CHOP 的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:15-64
應用
抗CHOP N末端抗体已被用于蛋白提取和蛋白印迹中。
生化/生理作用
CCAAT/增强子结合蛋白同源蛋白(CHOP)控制内质网(ER)应激介导的细胞凋亡。它也调节细胞脂质代谢的转录。CHOP控制慢性肾脏病诱导的血管钙化。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Protective role of magnesium isoglycyrrhizinate in non-alcoholic fatty liver disease and the associated molecular mechanisms
Xu Q, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 38(1), 275-282 (2016)
Induction of Apoptosis Coupled to Endoplasmic Reticulum Stress through Regulation of CHOP and JNK in Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells from Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Guo G, et al.,
Journal of immunology research (2015)
Contributions of cytogenetics and molecular cytogenetics to the diagnosis of adipocytic tumors
Nishio J
Journal of Biomedicine and Biotechnology (2011)
Endoplasmic reticulum stress effector CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein (CHOP) regulates chronic kidney disease-induced vascular calcification
Miyazaki-Anzai S, et al.
Journal of the American Heart Association (2014)
C/EBP homologous protein modulates liraglutide-mediated attenuation of non-alcoholic steatohepatitis
Rahman K, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 96(8), 895-908 (2016)