主要文件
SAB3701021
Sigma-Aldrich
抗 小鼠 IgG(Fc 特异性) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse
浓度
2.08 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
该产物是通过使用与琼脂糖偶联的小鼠IgG通过免疫亲和层析从单特异性抗血清制备的。通过免疫电泳测定产生针对抗兔血清、小鼠IgG、小鼠IgG F(c)和小鼠血清的单一沉淀弧。没有观察到针对小鼠IgG F(ab‘)2的反应。
免疫原
小鼠IgG F(c) 片段
物理属性
抗体类型:IgG
外形
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Andreu Vaquer et al.
Sensors and actuators. B, Chemical, 345, 130347-130347 (2021-07-01)
Detecting SARS-CoV-2 antigens in respiratory tract samples has become a widespread method for screening new SARS-CoV-2 infections. This requires a nasopharyngeal swab performed by a trained healthcare worker, which puts strain on saturated healthcare services. In this manuscript we describe