主要文件
SAB3700257
Sigma-Aldrich
抗 山羊 IgG(Fc 特异性) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
goat
濃度
2.12 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。山羊IgG有两个子类:IgG1和IgG2。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用山羊IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗兔血清、山羊IgG、山羊IgG F(c)和山羊血清的单一沉淀弧。没有观察到针对山羊IgG F(ab′)2的反应。
免疫原
山羊IgG F(c) 片段
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis
Miyama A, et al.
International Ophthalmology (2015)
Olivier Zajac et al.
Cells, 9(1) (2020-01-23)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive form of breast cancer with high risk of relapse and metastasis. TNBC is a heterogeneous disease comprising different molecular subtypes including those with mesenchymal features. The tyrosine kinase AXL is expressed in mesenchymal