主要文件
SAB1402788
Sigma-Aldrich
单克隆抗-GPC3 小鼠抗
clone 2C12, ascites fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
無性繁殖:
2C12, monoclonal
物種活性:
human
citations:
1
技術:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2C12, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
同型
IgMκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPC3(2719)
相关类别
一般說明
细胞表面硫酸乙酰肝素蛋白聚糖由被可变数量的硫酸乙酰肝素链取代的膜相关蛋白核心组成。Glypican相关的整合膜蛋白聚糖家族(GRIP)的成员包含通过糖基磷脂酰肌醇键锚定在细胞质膜上的核心蛋白。这些蛋白质可能在控制细胞分裂和生长调节中起作用。该基因编码的蛋白能够结合并抑制CD26的二肽基肽酶活性,它能够在某些细胞类型中诱导细胞凋亡。该基因的缺失突变与Simpson-Golabi-Behmel综合征(也称为辛普森变异综合症)相关。选择性剪接导致多个转录本变体。(由RefSeq提供)
免疫原
GPC3(NP_004475.1, 121 a.a.~ 220 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
HAKNYTNAMFKNNYPSLTPQAFEFVGEFFTDVSLYILGSDINVDDMVNELFDSLFPVIYTQLMNPGLPDSALDINECLRGARRDLKVFGNFPKLIMTQVS
外觀
澄清溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)