Merck
S8884
Sigma-Aldrich
藏红 O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
别名:
棉染红, 盐基桃红, 碱性红 2, 藏红 T, 藏红 Y 或 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19ClN4
CAS号:
分子量:
350.84
顏色索引編號:
50240
Beilstein:
3924099
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
藏红 O, certified by the Biological Stain Commission
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, ≥80%
顏色
green to very dark green
溶解度
H2O: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI 密鑰
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
番红 O 是一种异染性阳离子染料。在革兰氏染色中用作复染剂。该染色剂将革兰氏阴性菌染成粉红色至红色,对革兰氏阳性菌无作用。也用于评估软骨中的糖胺聚糖 (GAG)。染料染成深红色。易与聚阴离子结合。
應用
番红 O 已被用来染色基质蛋白多糖,研究小鼠软骨组织结构的完整性。它也被用于染色软骨分化的人骨髓基质细胞。
番红O用于染色眼外肌间充质干细胞(EOM-MSC),检测软骨、粘蛋白和肥大细胞颗粒 。也用作介质染料,进行细胞色素P450光谱分析。
適合性
认证为 Flemming 三重染色剂中染色体的染色剂;在革兰氏染色过程中对革兰氏阴性菌进行染色;番红-固绿 FCF 植物细胞染色剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Isolation of Multipotent Mesenchymal Stem Cells from Human Extraocular Muscle Tissue
Sharma A, et al.
Bio-protocol, 9(4) (2016)
Paul A. Banaszkiewicz
Classic Papers in Orthopaedics (2014)
Novel markers of osteogenic and adipogenic differentiation of human bone marrow stromal cells identified using a quantitative proteomics approach
CeciliaGraneli
Stem Cell Research (2014)
Perturbations in the HDL metabolic pathway predispose to the development of osteoarthritis in mice following long-term exposure to western-type diet
I.-E.Triantaphyllidou
Osteoarthritis and Cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society (2013)
Maria Dannessa Delost
Introduction to Diagnostic Microbiology for the Laboratory Sciences (2014)