Merck
S5447
Sigma-Aldrich
抗-SIRT1 兔抗
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-酿酒酵母,同源物-样1, 抗-SIR2, 抗-SIR2α, 抗-SIR2L1, 抗-Sirtuin 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~120 kDa
物種活性
human
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of Jurkat cells
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
rat ... Sirt1(309757)
一般說明
抗-SIRT1可识别人SIRT1。Sirtuin 1(SIRT1)由定位于人染色体10q21.3的基因编码。编码的蛋白属于沉默信息调节因子(SIR)家族,是一类HDAC(组蛋白去乙酰化酶)。SIRT1在各种组织中表达,包括脑,肝,胰腺,脂肪组织和骨骼肌。SIRT1也被称为长寿基因。
免疫原
对应于人SIRT1第580-593个氨基酸的合成肽,通过N-末端的半胱氨酸残基与KLH发生偶联。 相应的序列在大鼠和小鼠Sirt1中相差三个氨基酸。
應用
兔抗-SIRT1抗体用于免疫组化。
生化/生理作用
Sirtuin 1(SIRT1)充当各种代谢途径的调节剂,并影响几种代谢疾病的病理生理。它是蛋白质去乙酰化的调节剂,是非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)、肌萎缩性侧索硬化症(ALS)、肾脏疾病和肺部疾病中的候选治疗靶标。它还参与肿瘤发生,它是作为致癌基因还是作为肿瘤抑制因子起作用,取决于肿瘤类型。在胰腺导管腺癌(PDAC)中,其升高的表达与不良预后有关,而在非小细胞肺癌(NSCLC)中,其抑制肿瘤抑制因子p27的表达。编码的蛋白质通过与myoD辅因子PCAF结合来抑制分裂的心肌细胞的终末分化。人们还认为它可以抑制心血管疾病(例如心肌梗塞)或神经退行性疾病(例如阿尔茨海默氏病(AD)或帕金森氏病(PD))。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8℃下保存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
其他說明
想要使用各种技术和制备方法都能获得最佳结果,我们推荐通过滴定确定最佳工作稀释度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Mammalian SIRT1 Represses Forkhead Transcription Factors
Motta MC, et al.
Cell, 116, 551-563 (2004)
Cloning, chromosomal characterization and mapping of the NAD-dependent histone deacetylases gene sirtuin 1.
Voelter-Mahlknecht S and Mahlknecht U
International Journal of Molecular Medicine, 17, 59-67 (2006)
17?-Estradiol Attenuates Hematoma Expansion through ERa/Sirt1/NF-?B Pathway in Hyperglycemic Intracerebral Hemorrhage Mice
Zheng Y, et al.
Stroke, 46, 485?491-485?491 (2015)
[SIRT1].
Hattori Y and Ihara M
Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine (2016)
SIRT 1 Overexpression is Associated with Metastasis of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC) and Promotes Migration and Growth of PDAC Cells.
Li S
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 22 (2016)