Merck
S8447
Sigma-Aldrich
抗 Sirt2 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗 SIR2L, 抗 SIR2L2, 抗 Sirtuin 2, 抗 Sirtuin(沉默交配类型信息调节 2 同源物)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37:43 kDa (rat)
antigen 43 kDa (human)
物種活性
rat, mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using extract of COS7 cells or 293 cells expressing recombinant human SIRT2 protein.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse and rat brain.
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SIRT2(22933)
mouse ... Sirt2(64383)
rat ... Sirt2(361532)
一般說明
Sirt2 是一种 NAD + 依赖性微管蛋白去乙酰化酶。两个 Sirt2 亚型作为选择性剪接的结果存在。Sirt2 在有丝分裂过程中过表达,并在细胞周期的 G2/M 转换时发生倍增磷酸化,表明其在细胞周期中对有丝分裂退出的控制作用。尽管 Sirt2 主要存在于细胞质中,但它在细胞周期期间富集于细胞核中,与有丝分裂结构相关。研究发现 Sirt2 是一种少突胶质细胞蛋白,通过去乙酰化 α-微管蛋白影响细胞分化。
Sirtuin 2(SIRT2)是一种细胞质蛋白,其是sirtuin蛋白家族的成员。SIRT2可与微管共定位。该基因位于人染色体19q13.2。
兔多克隆抗 Sirt2 抗体可识别小鼠、大鼠 (37/43 kDa) 和人 (43 kDa) Sirt2。通过免疫印迹检测 Sirt2 条带可被免疫肽特异性抑制。
免疫原
对应于小鼠 Sirt2 氨基酸 341-352 的合成肽,与 KLH 偶联。相应的的序列在大鼠中相同,在人 Sirt2 中相差一个氨基酸。
應用
兔多克隆抗 Sirt2 抗体可用于免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光等多种应用。
抗Sirt2抗体可以用于蛋白质印迹和免疫荧光分析。
生化/生理作用
Sirtuin 2(SIRT2)可维持基因组的完整性。SIRT2的抑制可提供亨廷顿′病细胞和无脊椎动物模型中的神经保护效果。SIRT2可以在体外和体内使α-微管蛋白的lys40发生脱乙酰化。通过小干扰RNA(siRNA)抑制SIRT2会导致微管蛋白过度乙酰化。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
SIRT2 inhibition achieves neuroprotection by decreasing sterol biosynthesis
Luthi-Carter R, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201002924-201002924 (2010)
SIRT2 is required for efficient reprogramming of mouse embryonic fibroblasts toward pluripotency
Kim A Y, et al.
Cell Death & Disease, 9(9), 893-893 (2018)
Sirtuin 2 mutations in human cancers impair its function in genome maintenance
Head P E, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M116 (2017)
SIRT2 ablation has no effect on tubulin acetylation in brain, cholesterol biosynthesis or the progression of Huntington's disease phenotypes in vivo
Bobrowska A, et al.
Testing, 7(4), e34805-e34805 (2012)
Hongdou Luo et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 366-366 (2017-12-19)
Sirtuins are a class of histone deacetylases (HDACs) that have been shown to regulate a range of pathophysiological processes such as cellular aging, inflammation, metabolism, and cell proliferation. There are seven mammalian Sirtuins (SIRT1-7) that play important roles in stress