一般說明
牛红细胞来源超氧化物歧化酶是一种金属蛋白,可超氧化物阴离子自由基歧化。这是一种31.5 kDa的铜结合蛋白,呈现保守的结构域和折叠。它是一种同源二聚体,每个亚基具有一个铜和锌离子,且具有反平行“希腊回纹”β桶状折叠。
應用
牛红细胞来源超氧化物歧化酶(SOD)已用于:
- 通过人脑微血管内皮细胞中的电子顺磁共振自旋,测定超氧化物自由基
- 通过细胞色素C测定,测定外周血单核细胞中的超氧化物产量
- 用作傅里叶变换红外光谱(FTIR)和基质辅助激光解吸/电离(MALDI)分析法鉴定鸡蛋SOD的标准品
生化/生理作用
牛红细胞来源的超氧化物歧化酶可催化超氧化物自由基歧化为过氧化氢和分子氧。作为一种抗氧化剂,它在保护细胞免受氧自由基毒性作用方面起着至关重要的作用。与一氧化氮(NO)竞争超氧化物阴离子(可与NO反应生成过亚硝酸盐),因此SOD能促进NO的活性。在培养的大鼠卵泡、神经细胞系和转基因小鼠中,SOD也表现出抑制细胞凋亡的作用。
單位定義
在pH 7.8,25℃条件下,3.0mL反应体积中,一个单位可在黄嘌呤氧化酶的偶联系统中抑制细胞色素c的减少达到50%。黄嘌呤氧化酶浓度应产生初始ΔA550 =0.025±0.005/分钟。
分析報告
关于试验方法请参阅 McCord, J.M. and Fridovich,I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
human cystic fibrosis macrophages have defective calcium-dependent protein kinase C activation of the NADPH oxidase, an effect augmented by Burkholderia cenocepacia
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(5), 1985-1994 (2017)
Partial biochemical characterization of Cu, Zn-superoxide dismutase extracted from eggs of hens (Gallus gallus domesticus)
Food Chemistry, 227, 390-396 (2017)
Structure of fully reduced bovine copper zinc superoxide dismutase at 1.15
Structure, 11(8), 937-946 (2003)
The structural biochemistry of the superoxide dismutases
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1804(2), 245-262 (2010)
Lipotoxic brain microvascular injury is mediated by activating transcription factor 3-dependent inflammatory and oxidative stress pathways
Journal of Lipid Research, 57(6), 955-968 (2016)
实验方案
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
在测定超氧化物歧化酶活性时,使用了一种在550 nm处的连续分光光度法进行测定。一个酶单位可将酶偶联系统的细胞色素c还原率抑制50%。
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门