生物源
Bacillus subtilis
品質等級
描述
zwitterionic
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
顏色
white to faint yellow
CMC
7.5-20 μmol/L (depending on methods)
溶解度
ethanol: soluble 10 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
neoplastics
viruses
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCCCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O1
InChI
1S/C53H93N7O13/c1-30(2)20-18-16-14-13-15-17-19-21-36-28-43(61)54-37(22-23-44(62)63)47(66)55-38(24-31(3)4)48(67)57-40(26-33(7)8)51(70)60-46(35(11)12)52(71)58-41(29-45(64)65)50(69)56-39(25-32(5)6)49(68)59-42(27-34(9)10)53(72)73-36/h30-42,46H,13-29H2,1-12H3,(H,54,61)(H,55,66)(H,56,69)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,68)(H,60,70)(H,62,63)(H,64,65)/t36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,46+/m1/s1
InChI 密鑰
NJGWOFRZMQRKHT-WGVNQGGSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3