Merck
S3402
Sigma-Aldrich
链霉亲和素-R-藻红蛋白 来源于阿维丁链霉菌
buffered aqueous solution
别名:
Streptavidin-R-PE
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
偶联物
phycoerythrin (R-PE) conjugate
质量水平
表单
buffered aqueous solution
分子量
~60 kDa (four identical subunits)
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human appendix or human tonsil tissue
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
链霉亲和素是对生物素具有高亲和力的四聚体蛋白。链霉亲和素-R-藻红蛋白用于染色PNA邮编微阵列以产生荧光信号。该产物与抗生蛋白链菌素的抗血清特异性反应,但不与抗生物素蛋白的抗血清反应。
应用
在流式细胞术中,链霉亲和素-藻红蛋白(PE)结合物可与抗生物素蛋白/生物素标记系统中的生物素化试剂结合使用。
链霉亲和素-R-藻红蛋白以及抗生物素蛋白/生物素标记系统中的生物素化试剂可用于流式细胞术。
外形
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
制备说明
通过与R-藻红蛋白(PE)偶联制备。这种橙红色染料在488 nm处有效激发,并在578 nm处发射。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jae Yang Song et al.
Nucleic acids research, 33(2), e19-e19 (2005-02-03)
In the present study, we exploited the superior features of peptide nucleic acids (PNAs) to develop an efficient PNA zip-code microarray for the detection of hepatocyte nuclear factor-1alpha (HNF-1alpha) mutations that cause type 3 maturity onset diabetes of the young