Merck
S3387
Sigma-Aldrich
Sucrose 6′-monophosphate dipotassium salt
~98% (TLC)
别名:
β-D-Fru-6-P-(2→1)-α-D-Glc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H21O14PK2
CAS号:
分子量:
498.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
~98% (TLC)
表单
solid
杂质
3.1% water (Karl Fischer)
颜色
white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
InChI key
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
其他说明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)