特点
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
参数
18,111 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG