主要文件
RAB0679
Sigma-Aldrich
人IFNAR2 /干扰素α/β受体2 ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-40 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IFNAR2(3455)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Interferon Alpha/Beta Receptor 2.
應用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Ibnu A Ariyanto et al.
Viral immunology, 31(6), 472-479 (2018-04-25)
Altered T cell profiles have been linked with metrics of persistent cytomegalovirus (CMV) infections in healthy aging and older HIV patients stable on antiretroviral therapy (ART). In this study, we use CMV DNA to identify active infections, and levels of