Merck
RAB0385
Sigma-Aldrich
心房利钠肽EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
别名:
ANP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse, human, rat
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
輸入
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... NPPA(4878)
一般說明
ANP酶免疫分析(EIA)试剂盒是基于竞争酶免疫分析原理的体外定量检测ANP肽的方法。EIA-ANP-1靶向人、小鼠和大鼠的共同序列,因此可以高特异性和高灵敏度地检测所有这些物种中ANP的表达。
免疫原
心房利钠肽,合成肽
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
心房利钠肽EIA试剂盒已用于测量糖尿病患者的ANP水平。
心房利钠肽EIA试剂盒已用于定量细胞培养中心房利钠肽(ANP)。
生化/生理作用
心房利钠肽(ANP)是一种多肽激素,可响应心房扩张而释放,并刺激利尿、利钠和血管舒张。ANP充当肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)途径的抑制剂。它在体液稳态和维持血压方面也起着重要作用。ANP与靶细胞上的受体结合可刺激环磷酸鸟苷(GMP)的产生。ANP的过度表达导致人类充血性心力衰竭。实验研究表明,ANP可作为刺激缺血组织血管生成的治疗剂。N末端ANP激素原可作为无症状收缩期左心室(LV)功能障碍,充血性心力衰竭和心血管疾病死亡率的生物标志物。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Natriuretic peptides: Diagnostic and therapeutic use.
Pandit K
Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, suppl 4, S345-S353 (2011)
Joseph A Hippensteel et al.
Critical care (London, England), 23(1), 259-259 (2019-07-25)
Intravenous fluids, an essential component of sepsis resuscitation, may paradoxically worsen outcomes by exacerbating endothelial injury. Preclinical models suggest that fluid resuscitation degrades the endothelial glycocalyx, a heparan sulfate-enriched structure necessary for vascular homeostasis. We hypothesized that endothelial glycocalyx degradation
Endothelial cell modulation of cardiomyocyte gene expression
Jiang F, et al.
Experimental Cell Research, 383(2), 111565-111565 (2019)
Atrial natriuretic peptide elevation in congestive heart failure in the human.
Burnett JC Jr
Science, 231(4742), 1145-1147 (1986)
Brain natriuretic peptide as a novel cardiac hormone in humans. Evidence for an exquisite dual natriuretic peptide system, atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide.
Mukoyama M
The Journal of Clinical Investigation, 87(4), 1402-1412 (1991)