Merck
RAB0200
Sigma-Aldrich
胃泌素EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
别名:
Gastrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human, mouse, rat
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
輸入
sample type serum
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 9.92 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... GAST(2520)
一般說明
胃泌素I酶免疫分析(EIA)试剂盒是一种基于竞争酶免疫分析原理的体外定量检测胃泌素I肽的方法。
胃泌素是一种在人体胃肠道区域释放的肽激素。它是由胃和十二指肠中的G细胞特异性产生的。在胚胎发生过程中,仅在胰腺中观察到胃泌素分泌。胃泌素也位于肾小管。GAST基因定位于人染色体17q21.2。
免疫原
胃泌素,合成肽
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
胃泌素EIA试剂盒已用于估计血浆或血清样本中胃泌素激素的水平。
生化/生理作用
胃泌素负责上皮细胞的增殖和分化。胃泌素调节壁细胞分泌胃酸和维持胃所必需的生长因子的作用。胃泌素维持钠离子稳态,控制血压。体外体内分析中,缺氧条件可能会提高癌细胞中胃泌素激素的表达,从而促进血管生成。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
The gastrin-releasing peptide analog bombesin preserves exocrine and endocrine pancreas morphology and function during parenteral nutrition.
Pierre J F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 309(6), G431-G442 (2015)
Metabolic Control by Inflammation and Immunity: Gastrin stimulates renal dopamine production by increasing the renal tubular uptake of l-DOPA.
Jiang X, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 312(1), E1-E1 (2017)
Pancreatic beta cells express the fetal islet hormone gastrin in rodent and human diabetes.
Dahan T, et al.
Diabetes (2016)
Increased gastrin gene expression provides a physiological advantage to mice under hypoxic conditions.
Laval M, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 308(2), G76-G84 (2014)
Genomic analysis reveals the molecular heterogeneity of ovarian clear cell carcinomas.
Tan D S, et al.
Clinical Cancer Research, 17(6), 1521-1534 (2011)