Merck
R5158
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 培养基
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
RPMI culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
产品名称
RPMI-1640 培养基, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
质量水平
无菌性
sterile-filtered
表单
liquid
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
Endotoxin, tested
pH值(酸碱度)
>7.2
组分
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RPMI-1640培养基是在1966年由Moore及其同事在Roswell Park Memorial Institute开发的。该培养基通过对McCoy的5A培养基进行改良配制而成,用于在悬浮培养中支持淋巴母细胞生长,但后来经证还可支持各种不同贴壁依赖性细胞。RPMI 1640最初配合血清补充剂使用,但经证在无血清的情况下也能支持多种细胞系。它还广泛应用于杂交细胞融合方案和生长。该培养基适用于人正常白细胞和肿瘤白细胞=培养。
该RPMI-1640培养基补充了HEPES。 HEPES是一种Good′s生理缓冲液,有助于提供比碳酸氢盐缓冲液更稳定的培养基pH。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)