product name
Tofacitinib(托法替尼)柠檬酸盐, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N
InChI
1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
InChI 密鑰
SYIKUFDOYJFGBQ-YLAFAASESA-N
基因資訊
human ... JAK1(3716) , JAK2(3717) , JAK3(3718) , TYK2(7297)
一般說明
應用
- 作为配体用于人血清白蛋白在荧光淬灭、动态光散射(DLS)测量、差示扫描量热法和分子对接中的研究
- 作为全深度关节软骨(FDC)外植体的培养基补充剂,以监测细胞因子诱导的蛋白多糖丢失
- 作为一种应用于MCF7乳腺癌细胞的Janus激酶抑制剂
生化/生理作用
特點和優勢
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology