物種活性
rat, human, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TREX2(11219)
免疫原
a 15 amino acid peptide near the carboxy-terminus of human TREX2.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4971.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2