主要文件
PRS4025
Sigma-Aldrich
抗-TSLP (ab3) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-胸腺基质淋巴细胞生成素
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
分子量
predicted mol wt 18 kDa
物種活性
rat, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSLP(85480)
免疫原
由小鼠TSLP中心附近的20个氨基酸组成的肽。
聯結
可以使用阻断肽SBP4025阻断该抗体的作用。
外觀
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chun-Ching Lu et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Peripheral nerve injury involves divergent alterations within dorsal root ganglia (DRG) neurons sensitized by persistent inflammation. Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) production is crucial in the development of chronic inflammatory responses. Herein, we investigate the changes of TSLP expression in rats'
Chieh-Hsin Wu et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-21)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is a well-known cytokine for T helper 2 inflammatory responses. A nerve injury activates the neuroinflammation cascade and neuron-glia interaction in dorsal root ganglions (DRG)s, leading to neuropathic pain. Therefore, this study was to investigate the