PLA0081
兔抗HIF1-α抗体,亲和纯化
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
别名:
α亚基(bHLH(basic helix-loop-helix)转录因子), ARNT相互作用蛋白, E类bHLH (basic helix-loop-helix) 转录因子蛋白78, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, PAS蛋白1成员, PAS超家族1成员, bHLHe78, bHLH(basic helix-loop-helix)转录因子蛋白MOP1, 含有PAS结构域的蛋白8, 缺氧诱导因子1, 缺氧诱导因子1α, 缺氧诱导因子1α异构体I.3
登录查看公司和协议定价
所有图片(3)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
等级
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
种属反应性
human, mouse
技术
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
登记号
Q16665
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
rabbit ... HIF1-alpha(3091)
免疫原
使用Swiss-Prot条目Q16665(基因ID 3091)中给出的编号,PLA0081识别的表位定位到人缺氧诱导因子1α亚基的残基775和C末端(残基826)之间的区域。
外形
含有0.1%BSA和0.09%叠氮化钠的Tris缓冲盐水
其他说明
缺氧诱导因子-1(HIF1)是一种基本的螺旋-环-螺旋(bHLH)-PER-ARNT-sim(PAS)转录因子,在细胞对缺氧的反应中起作用。HIF1是HIF1-α和HIF1-β亚基的异二聚体。在常氧期间,HIF-1α通过泛素化和与von-Hippel-Lindau肿瘤抑制蛋白(pVHL)的相互作用来调节。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1